Beskrivning
3M™ Aura™ partikelrespirator ger andningsskydd med en platt-vikt, 3-panelsdesign, lågt andningsmotstånd och en präglad, skulpterad huvudpanel som kan hjälpa till att minska imma på glasögonen.
- Ger bekvämt skydd mot damm och dimma i en mängd olika industriella tillämpningar och andra farliga miljöer.
- Erbjuder skydd mot FFP1, FFP2 och FFP3.
- 3-panelers design möjliggör större ansiktsrörelse.
- Den skulpterade lågprofilen på den präglade övre panelen skapar en effektiv tätning, minskar imma i glasögonen och förbättrar kompatibiliteten.
- Lågresistansfilterteknik främjar lättare andning och den innovativa haktabben möjliggör enkla justeringar.
- Välj utan ventiltyp eller ventiltyper som minskar 3M™ Cool Flow™ värmeuppbyggnad och ger bekvämt skydd i varma och fuktiga förhållanden.
- Individuellt förpackad i hygienisk förpackning för att förhindra kontaminering före användning.
- Flätade, färgkodade pannband hjälper dig att identifiera den skyddsnivå som erbjuds: gul för FFP1 (APF 4), blå för FFP2 (APF 10) och röd för FFP3 (APF 20).
- Vikbar design gör dem enkla att förvara när de inte används.
- Andningsskydd fungerar bra med 3M glasögon och hörselskyddsprodukter.
Specifikationer
Specifikationer
| Tilldelad skyddsfaktor (APF) | 4 |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd enligt EN 149:2001A1:2009 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certifieringar (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | Platt vikning |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP1 |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Allmän partikelandningsmask |
| Visa mer |