Läs mer
3M™ Aura™ FFP1-FFP3 partikelrespiratorer
Handla allt 3M Produkter
Filtertyp:
FFP1
FFP2
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
No
Yes
Tilldelad skyddsfaktor (APF):
4
10
20
Modell:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2, med ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3, med ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Description
3M™ Aura™ partikelrespirator ger andningsskydd med en platt-vikt, 3-panelsdesign, lågt andningsmotstånd och en präglad, skulpterad huvudpanel som kan hjälpa till att minska imma på glasögonen.
- Individuellt förpackad för att undvika kontaminering
- Mjuk hölje på innerpanelen säkerställer större komfort
- Lätt och vikbar
- Jämnt spända huvudband för att avlasta bandtrycket
- Centralt placerad kylflödesventil minskar värmeuppbyggnaden och gör andningen lättare och svalare
Specifications
Specifications
| Tilldelad skyddsfaktor (APF) | 20 |
| Certifikat och efterlevnad | CE Approved to EN 149:2001A1:2009 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certifieringar (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Färg | White |
| Designtyp | Flat-fold |
| Disponibel | Single-use |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropylene |
| Produkttyp | General Purpose Particulate Respirator |
| Show More |