Beskrivning
- FFP2 (NPF 12) skydd mot farliga luftburna föroreningar i medicinska miljöer
- 3-panelsdesign möjliggör större ansiktsrörelse och bred passform
- Lågmotståndsfilterteknik hjälper dig att andas lätt
- Skulpterad övre panel formar sig efter näsan och ansiktets konturer med ett mjukt skum för en effektiv tätning
- Präglad topppanel hjälper till att minska imma på glasögonen
- Hakflik designad för enkel positionering och justering
- Hygieniska förpackningar skyddar andningsskyddet från kontaminering före användning
- Ytterhölje ger motstånd mot vätskestänk
- Godkänd enligt European Medical Device Directive (93/42/EEC) och EN14683:2005 Typ IIR för användning som kirurgisk mask
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vit, Blå |
| Produkttyp | Platt-vikt partikelrespirator |
| Med utandningsventil | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| FDA godkänd kirurgisk mask | Nej |