Läs mer
3M™ Aura™ Partikelrespirator, 9300+Gen3-serien
Produktkod. 16200262 Handla allt 3M Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP2
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Tilldelad skyddsfaktor (APF):
10
20
Med utandningsventil:
Ja
Nej
Kvantitet:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
330/Pk.
5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 330
Paket med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtertyp Tilldelad skyddsfaktor (APF) Med utandningsventil Kvantitet Förpackningsstorlek
16200262 FFP2 skyddsnivå 10 Ja 10/Pk. -
16260262 FFP2 10 Ja 5/Pk. -
17817603 FFP2 skyddsnivå 10 Ja 1/Pk. -
16250262 FFP2 10 Nej 5/Pk. -
16270262 FFP3 20 Ja 5/Pk. Paket med 5
16220262 FFP3 20 Ja 10/Pk. -
16290252 FFP2 10 Nej 20/Pk. -
16210262 FFP3 20 Nej 20/Pk. -
16230262 FFP2 10 Ja 330/Pk. Paket med 330
16240262 FFP3 20 Ja 330/Pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16200262 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100134313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    711.00 SEK
    407.01 SEK / Paket med 10
    Save 303.99 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aura™ Particulate Respirator 9300+Gen3 Series är nästa generation av 3M Aura respirator: FFP-skydd kombinerat med den ursprungliga 3-panels, flatvikta designen.
  • Original 3-panels, plattvikt design passar ett brett utbud av ansiktsformer och storlekar
  • 3M Advanced Electret (filter) Media hjälper dig att andas lättare
  • Innovativa flikar på de övre och nedre panelerna förenklar positionering och justering
  • Flätade pannband är färgkodade för snabb och enkel identifiering
  • Skulpterad övre panel formar sig efter näsan och ansiktets konturer för en effektiv tätning
  • Präglad övre panel minskar imma på glasögonen
  • Lätt att förvara med platt-vikt design och individuell inslagning
  • Andningsskydd mot farliga arbetsmiljöer
  • Tillverkad i Storbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 10
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE godkänd
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek Standard
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja
Material Huvudband Polyisopren
Modell 9322+Gen3-SP
Olägenheter Luktlindring Upp till 12 x TLV
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Stil Platt veck
Längd (metrisk) 242 mm
Bredd (metrisk) 87 mm
Höjd (metrisk) 212 mm
Vikt (metrisk) 304 g
FDA godkänd kirurgisk mask Nej