Läs mer
3M™ Aura™ Partikelrespirator, serie 9400
Produktkod. 12932505 Handla allt 3M Produkter
Change view
Filtertyp:
FFP2 skyddsnivå
FFP3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtertyp Förpackningsstorlek
12932505 FFP2 skyddsnivå Paket med 10
12942505 FFP3 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12932505 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000088835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lätt och hopfällbar. De 3M Aura Particulate Respirator använder en unik design med tre paneler för ökad komfort och enkel kommunikation.
  • Ge pålitligt och bekvämt skydd mot en rad luftburna engångsrisker
  • Minimera föroreningsrisker för livsmedels- eller läkemedelsproduktionsprocesser
  • Tillverkad utan häftklamrar eller små löstagbara delar
  • Cool Flow™ alternativet utandningsventil ger effektiv borttagning av värme och fuktuppbyggnad för en bekvämare användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Färg Blått
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Med utandningsventil Ja
Filtereffektivitet FFP2
För användning med (applikation) Exponering för luftburna dammpartiklar och icke-flyktiga vätskepartiklar
Inkluderar Cool Flow™ utandningsventil
Material Huvudband Termoplastisk elastomer
Nosstyckesmaterial Aluminium
Motståndskraftig mot Luftburet damm och icke-flyktiga vätskepartiklar
Sterilitet Icke-steril
FDA godkänd kirurgisk mask Nej