Läs mer
Auramine O, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440922 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440922 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11440922 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219506450
Kemiska identifierare
CAS 2465-27-2
Molekylformel C17H22ClN3
Molekylvikt (g/mol) 303.834
InChI-nyckel KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 41000, 4, 4'-(imidocarbonyl)Bis(N, N'-dimethyl-amine) monohydrochloride
PubChem CID 17170
ChEBI CHEBI:51876
IUPAC-namn 4-[4-(dimetylamino)bensenkarboximidoyl]-N,N-dimetylanilin;hydroklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Auramine O
Formel vikt 303.8
Färg Gult
Kvantitet 50 g
Fysisk form Pulver