Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Auramine O, ren, biologisk fläck
Produktkod. 10460311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10460311 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10460311 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227520500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2465-27-2 | C17H22ClN3 | 303.834 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Auramine O
Smältpunkt >250.0°C
CAS 2465-27-2
Färginnehåll 60% min.
Molekylformel C17H22ClN3
MDL-nummer MFCD00012484
Synonym Basic Yellow 2, 4, 4'-(Imidocarbonyl)bis(N, N-dimethylaniline) monohydrochloride, C.I. 41000
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dimethylformamide, acetone and ethanol
InChI-nyckel KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Infrarött spektrum Authentic
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
IUPAC-namn 4-[4-(dimetylamino)bensenkarboximidoyl]-N,N-dimetylanilin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 303.834
PubChem CID 17170
ChEBI CHEBI:51876
Formel vikt 303.83
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Okra/gul till gul
Kvantitet 50 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Auramine O
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.