Läs mer
Auranofin, MedChemExpress
Beskrivning
Auranofin (SKF-39162) is a thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor with an IC50 of 0.2 μM. Auranofin exhibits antiviral activity against SARS-CoV21, with a CC50 of 4.2 μM for monkey kidney Vero E6 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Auranofin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 34031-32-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H36AuO9PS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SKF-39162 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (73.48 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |