Läs mer
Aurantinidinklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aurantinidin Chloride |
| CAS | 25041-66-1 |
| Molekylformel | C15H11ClO6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3,5,6,7-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium Chloride, 3,4',5,6,7-Pentahydroxy-flavylium Chloride, 6-Hydroxypelargonidin, 6-Hydroxypelargonidin Chloride, Aurantinidin, Aurantinidol Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O6.ClH/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-11(18)5-9-12(21-15)6-10(17)14(20)13(9)19;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H |
| LEDER | OC1=CC2=C(O)C(O)=C(O)C=C2[O+]=C1C3=CC=C(O)C=C3.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 3,5,6,7-tetrahydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)kromnyliumklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.7 |
| Formel vikt | 322.02 |