missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aureusidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aureusidin |
| CAS | 38216-54-5 |
| Molekylformel | C15 H10 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O6/c16-8-5-11(19)14-12(6-8)21-13(15(14)20)4-7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H/b13-4- |
| LEDER | Oc1cc(O)c2C(=O)\C(=C\c3ccc(O)c(O)c3)\Oc2c1 |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]-4,6-dihydroxy-1-benzofuran-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.24 |
| Formel vikt | 286.0477 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?