Läs mer
Aureusimine A, TRC
Produktkod. 30010543
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010543 5 mg
30135770 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7945605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1244033-70-2
Molekylformel C14H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 244.29
Synonym 6-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-3-(1-methylethyl)-2(1H)-pyrazinone, Tyrvalin;
IUPAC-namn 6-[(4-hydroxyfenyl)metyl]-3-propan-2-yl-1H-pyrazin-2-one
LEDER CC(C)C1=NC=C(CC2=CC=C(C=C2)O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aureusimine A
Analyt- eller komponentnamn Aureusimine A
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O2/c1-9(2)13-14(18)16-11(8-15-13)7-10-3-5-12(17)6-4-10/h3-6,8-9,17H,7H2,1-2H3,(H,16,18)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 244.1212