Läs mer
Aureusimine A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aureusimine A |
| Analyt- eller komponentnamn | Aureusimine A |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-9(2)13-14(18)16-11(8-15-13)7-10-3-5-12(17)6-4-10/h3-6,8-9,17H,7H2,1-2H3,(H,16,18) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| Industry Type | Kriminalteknik |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 244.1212 |