Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aurintricarboxylic Acid |
| CAS | 4431-00-9 |
| Färg | Maroon |
| Molekylformel | C22H16O9 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | aurintricarboxylic acid, aluminon free acid, aluminon, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene di salicylic acid, benzoic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxyphenyl 3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-2-hydroxy, 1,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid, 3-bis 3-carboxy-4-hydroxyphenyl methylene-6-oxo, 3,3'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 6-hydroxybenzoic acid, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 2-hydroxybenzoic acid |
| InChI-nyckel | YETAHXYTPZCNBG-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | OC(=O)C1=CC(C=CC1=O)C(C1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O)C1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O |
| IUPAC-namn | 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yl)methyl]-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.36 |
| Visa mer |