Läs mer
Aurintricarboxylic acid
Produktkod. 11468426
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468426 5 g 5g
11478426 25 g 25g
11488426 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15905.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4431-00-9 | C22H14O9 | 422.345 g/mol
Aurintrikarboxylsyra används som en kraftfull hämmare av cellulära processer, inklusive apoptos, som är beroende av bildandet av protein-nukleinsyrakomplex. Det binder till en FGF och minskar dess angiogena aktivitet. Aurintrikarboxylsyra har visat sig hämma apoptotisk celldöd i olika celltyper inducerad av en mängd olika faktorer. Det hämmar protein-nukleinsyrainteraktioner. Det stimulerar tyrosinfosforyleringen av MAP-kinaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Aurintrikarboxylsyra används som en kraftfull hämmare av cellulära processer, inklusive apoptos, som är beroende av bildandet av protein-nukleinsyrakomplex. Det binder till en FGF och minskar dess angiogena aktivitet. Aurintrikarboxylsyra har visat sig hämma apoptotisk celldöd i olika celltyper inducerad av en mängd olika faktorer. Det hämmar protein-nukleinsyrainteraktioner. Det stimulerar tyrosinfosforyleringen av MAP-kinaser.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4431-00-9
Molekylformel C22H14O9
Molekylvikt (g/mol) 422.345
MDL-nummer MFCD00011663
InChI-nyckel GIXWDMTZECRIJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym aurintricarboxylic acid, aluminon free acid, aluminon, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene di salicylic acid, benzoic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxyphenyl 3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-2-hydroxy, 1,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid, 3-bis 3-carboxy-4-hydroxyphenyl methylene-6-oxo, 3,3'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 6-hydroxybenzoic acid, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 2-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 2259
ChEBI CHEBI:87397
IUPAC-namn 5-[(3-karboxi-4-hydroxifenyl)-(3-karboxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)C(=O)O)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aurintricarboxylic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2228904
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 422.35
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aurintricarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aurintricarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.