Läs mer
Aurintrikarboxylsyror (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aurintricarboxylic Acids |
| CAS | 4431-00-9 |
| Molekylformel | C22H14O9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14O9/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31) |
| LEDER | OC(=O)C1=CC(=C(c2ccc(O)c(c2)C(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O)C=CC1=O |
| IUPAC-namn | 5-[(3-karboxy-4-hydroxyfenyl)-(3-karboxy-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-hydroxibensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.34 |