Läs mer
Auristatin E, MedChemExpress
Beskrivning
Auristatin E is a cytotoxic tubulin modifier with potent and selective antitumor activity
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Auristatin E |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 160800-57-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H69N5O7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (136.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)[C@H](N(C)C)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C2=CC=CC=C2)O)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O |
| Visa mer |