missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Auristatin F, MedChemExpress
Beskrivning
Auristatin F is a potent cytotoxin. Auristatin F, a potent microtubule inhibitor and vascular damaging agent (VDA), can be used in antibody-drug conjugates (ADC).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Auristatin F |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 163768-50-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H67N5O8 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (268.10 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)[C@H](N(C)C)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?