Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Aurora Kinase/Cdk-hämmare
Produktkod. 15447179
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447179 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15447179 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65997.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Aurora Kinase/Cdk-hämmare är en brett spektrumhämmare av cyklinberoende kinaser och aurorakinaser inklusive CDK1/Cyclin B, CDK2/Cyclin A, CDK2/Cyclin E, Aurora-A och Aurora-B. Det har visat sig inducera tillväxthämning och mitotiska defekter, dessa resultat tyder på att Aurora Kinase/Cdk-hämmare kan vara användbar för cellcykelanalys och terapi av olika cancerformer, inklusive Ewings sarkom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En cellpermeabel triazolylsulfonamidoförening som verkar en reversibel, ATP-kompetitiv kinashämmare med selektivitet mot Aurora-kinaser
CAS 443797-96-4
Molekylformel C15H12F2N6O3S.CH3CN
Formel vikt 435.41
Synonym 4-(5-amino-l-(2,6-difluorbensoyl)-lH-[l,2,4]triazol-3-ylamino)-bensensulfonamid;
Känslighet Ljuskänslig
Löslighet Löslig i DMSO vid 15 mg/ml
Produkttyp Aurora Kinase/Cdk-hämmare
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.