Läs mer
Aurothioglucose 80%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aurothioglucose |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5S.Au/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1 |
| Formel vikt | 391.9993 |