missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aurothioglukos 80 %, TRC

Produktkod. 30006973
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006973 50 mg
30134911 5 mg
30137777 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006973 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79479050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 12192-57-3
Molekylformel C6 H11 Au O5 S
Molekylvikt (g/mol) 392.18
Synonym Gold, [1-(thio-κS)-D-glucopyranosato-κO2]-, D-Glucose, 1-thio-, S-gold deriv. (6CI), Gold, (1-thio-D-glucopyranosato)- (8CI), Gold, (1-thio-D-glucopyranosato-O2,S1)-, D-Glucopyranose, 1-thio-, gold complex, [1-(Thio-κS)-D-glucopyranosato-κO2]gold, (D-Glucopyranosylthio)gold, Aureotan, Auromyose, Aurothioglucose, Aurumine, Authron, Brenol, Glucose, 1-thio-, gold salt (1:1), Glysanol B, Gold thioglucose, Gold, (D-glucopyranosylthio)-, Oronol, Solganal, Solganal B
IUPAC-namn guld(1+); (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-tiolat
LEDER OC[C@H]1OC2[S-][Au+][OH][C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aurothioglucose
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O5S.Au/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
Formel vikt 391.9993
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.