Läs mer
AUT1, MedChemExpress
Beskrivning
AUT1 is a Kv3 potassium channel modulator, with pEC50s of 5.33 and 5.31 for human recombinant Kv3.1b and Kv3.2a, respectively, exhibits 10-fold lower potency at human recombinant Kv3.3 channel (pEC50, 4.5).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AUT1 |
| CAS | 1311136-84-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19N3O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (732.36 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=C(OC3=CC=C(C)C(OC)=C3)N=C2)C([C@@H](CC)N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.36 |
| Formel vikt | 341.36 |
| Visa mer |