Läs mer
Proteintech AuthentiKine™ Mänskligt tillväxthormon ELISA Utrustning
Produktkod. 17214886 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Gen-ID (Entrez):
2688
Produktkod. Gen-ID (Entrez)
17214886 2688
1 options
Produktkod. 17214886 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer KE0022196T
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillväxthormon (GH) är en heterogen polypeptid som består av ett antal olika isoformer och varianter.
Dess utsöndring från hypofys somatotrofer är pulatilt, med låga eller odetekterbara basala nivåer mellan topparna. GH-sekretion har ett karakteristiskt dygnsmönster med maximala nivåer registrerade under sömn. Tillväxthormon är ett kraftfullt anabolt hormon som stimulerar tillväxt, cellreproduktion och cellförnyelse hos människor och andra djur. Verkningarna av GH medieras av GH-receptorer (GHR), som är brett fördelade bland vävnader. Mutationer i eller deletioner av genen leder till tillväxthormonbrist och kortväxthet.
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 2688
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96RXN AuthentiKine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine