Läs mer
Slice™ Auto-infällbar boxskärare
Produktkod. 16483609
Change view
Färg:
Svart/grön
Produktkod. Färg
16483609 Svart/grön
1 options
Produktkod. 16483609 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.60 SEK
    298.52 SEK / Paket med 1
    Save 50.08 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en finger-friendly™ säkerhetsblad tillverkat av avancerad keramik
  • Handtagstyp: automatiskt infällbar
  • Handtaget har ergo-grip J-krok design
  • Kompatibla blad: Slice™ 10404, 10408
  • Finger-friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Icke-gnistgivande, icke-ledande blad
  • Inkluderar 1 dubbelsidigt säkerhetsblad med rundad spets
  • Ambidextrous design
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Vinnare av Red Dot Design-priset
  • Beställningsinfo
    Obs: Det finns en minsta beställning på $500,00 på denna artikel.
    Specifikationer
    För användning med (utrustning) Papers, Bags, Boxes, Tubes
    Längd (engelska) 6,69 tum.
    Längd (metrisk) 170 mm
    Material TPEE, GFN, POM, Kolstål, Zirkoniumoxid
    Färg Svart/grön
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 dubbelsidigt säkerhetsblad med rund spets
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 3,52 oz.
    Vikt (metrisk) 99.7 g
    Bredd (engelska) 3,40 tum.
    Bredd (metrisk) 86.35 mm
    Typ av handtag Automatiskt infällbar
    Produkttyp Box Cutter