Läs mer
Slice™ Automatisk infällbar industrikniv
Produktkod. 16463639
Change view
Färg:
Svart/grön
Produktkod. Färg
16463639 Svart/grön
1 options
Produktkod. 16463639 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00 SEK
    431.94 SEK / Paket med 1
    Save 42.06 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Finger friendly™ bladet skär effektivt och är säkert att vidröra. Inkluderar inbyggt hål för snörband och ett snabbutlöst bladbyte
  • Installerad bladtyp: rundad spets
  • Slitstarkt nylonhandtag med bekvämt reglage
  • Ambidextrous design: byt helt enkelt bladets orientering för vänsterhänta
  • Finger-friendly™ kant varar 11,2x längre än metall
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Olje- och smörjmedelsfritt blad
  • Bladet är säkert upp till 1600° C
  • Kompatibla blad: 10538, 10539, 10540
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Specifikationer
    Typ av handtag Automatiskt infällbar
    Produkttyp Utility Kniv
    Längd (engelska) 6,09 tum.
    Längd (metrisk) 154.7 mm
    Material GFN, POM, rostfritt stål, kolstål, zirkoniumoxid
    Färg Svart/grön
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 keramiskt rundad spetsblad
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 2,58 oz.
    Vikt (metrisk) 73 g
    Bredd (engelska) 1,34 tum.
    Bredd (metrisk) 34 mm