Läs mer
Slice™ Automatiskt infällbart metallhandtag Utility Kniv
Produktkod. 16473609
Change view
Färg:
Grå/grön
Produktkod. Färg
16473609 Grå/grön
1 options
Produktkod. 16473609 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 SEK
    374.76 SEK / Paket med 1
    Save 36.24 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Slice™ Automatiskt infällbart metallhandtag Utility Knife har ett automatiskt infällbart skjutreglage för säkerhet och förvaring ombord för ett extra blad.
  • Flera skyddsåtgärder inklusive en finger-friendly™ blad, automatisk indragning för att minska exponeringen av bladet och en välbekant handtagsform.
  • Skickas med en Slice™ blad med rundad spets men är kompatibelt med spetsiga och tandade blad (10525 och 10523).
  • Alla blad har en egenutvecklad egg som är säker att röra vid, och ett avancerat keramiskt bladmaterial som aldrig rostar och håller upp till 11 gånger längre än stål.
  • Ambidextrous modell hjälper till att sänka kostnaderna och minska rivsår.
  • Kompatibla blad: 10523, 10524, 10525.
  • Installerad bladtyp: Rundad spets
  • Slitstarkt metallhandtag med kraftig texturfinish
  • Automatisk fjäderbelastad indragning för ökad säkerhet
  • Färre bladbyten minskar skador och sänker kostnaderna
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Olje- och smörjmedelsfritt blad
  • Blad av 100 procent zirkoniumoxid
  • Bladkanten håller upp till 11,2 gånger längre än metall
  • Utan verktygsbladsbyte
Specifikationer
Produkttyp Utility Kniv
För användning med (utrustning) 10524, 10523, 10525 blad
Längd (engelska) 6,69 tum.
Längd (metrisk) 170 mm
Material Kolstål, aluminiumstållegering, zinkstållegering, GFN, TPR , Rostfritt stål, Zirkoniumoxid
Färg Grå/grön
Beskrivning Automatiskt infällbar
För användning med (applikation) Industriell skärning
Inkluderar 1 rundad spets 10524 keramiskt blad
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (engelska) 3,54 oz.
Vikt (metrisk) 100.3 g
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38 mm