Läs mer
Pacific Handy Cutter Automatisk infällbar säkerhetskniv i metall
Produktkod. 17769027
Change view
Bladmaterial:
Aluminium
Produktkod. Bladmaterial
17769027 Aluminium
1 options
Produktkod. 17769027 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer QBAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3625.00 SEK
    3073.90 SEK / Paket med 10
    Save 551.10 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
QBAR är en särskilt robust säkerhetskniv av aluminium för de tuffaste applikationerna! Den har en helautomatisk bladindragning och är därför extra säker.
  • Dessutom är den som standard utrustad med ett blad med rundad spets för att minska risken för punktering.
  • Bladet dras in helt automatiskt i kroppen, även om tummen är kvar på reglaget efter snittet.
  • Tack vare det tresidiga ambidextrösa reglaget är det särskilt ergonomiskt och kan användas flexibelt för horisontella och vertikala snitt.
  • Det robusta metallhandtaget har halkfria gummigrepp.
  • Är din kniv smutsig? inga problem. Tack vare centrallåset kan den öppnas och rengöras mycket enkelt utan verktyg.
  • Byt bladet på samma sätt. V
  • praktiskt taget - du kan få plats med utbytesblad inuti handtaget.
  • QBAR kan fästas eller hängas med hjälp av en ögla i änden av handtaget.
  • Och tejpdelaren på undersidan av knivhuvudet minimerar användningen av ditt blad.
  • Speciellt lämplig för tjockare skärmaterial, wellpapp, band, tejp, folie, textilier, filt, PVC, läder, gummi, snöre, etc.
  • QBAR är ett säkert skärverktyg av högsta kvalitet.
Specifikationer
Bladmaterial Aluminium
För användning med (applikation) Skär tjockare skärmaterial, wellpapp, band, tejp, folie, textilier, filt, PVC, läder, gummi, snöre, etc.
Disponibel Återanvändbar