Läs mer
Slice™ Automatisk infällbar miniskärare
Produktkod. 16413619
Change view
Färg:
Svart/grön
Produktkod. Färg
16413619 Svart/grön
1 options
Produktkod. 16413619 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10514
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Drag finger-friendly™ säkerhetsblad
  • Installerad bladtyp: rundad spets
  • Automatisk fjäderbelastad indragning för ökad säkerhet
  • Ambidextrous design: Switchbladsslitsar för lefties
  • Finger-friendly™ bladet skär effektivt
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Olje- och smörjmedelsfritt blad
  • Blad av 100 procent zirkoniumoxid
  • Bladkanten håller upp till 11,2 gånger längre än metall
  • Kompatibla blad: 10404, 10408
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Specifikationer
    För användning med (utrustning) Papers, Bags, Boxes, Tubes
    Längd (engelska) 2,44 tum.
    Längd (metrisk) 62 mm
    Material ABS, POM, Rostfritt stål, NdFeB-magnet, Zirkoniumoxid
    Färg Svart/grön
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 keramiskt blad med rundad spets
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 0,65 oz.
    Vikt (metrisk) 18.49 g
    Bredd (engelska) 1,50 tum.
    Bredd (metrisk) 38 mm
    Typ av handtag Automatiskt infällbar
    Produkttyp Box Cutter, Utility Kniv