Läs mer
Slice™ Automatisk indragbar pennskärare
Produktkod. 16493609
Change view
Färg:
Svart/grön
Produktkod. Färg
16493609 Svart/grön
1 options
Produktkod. 16493609 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 SEK
    213.13 SEK / Paket med 1
    Save 13.87 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Drag finger-friendly™ säkerhetsblad tillverkat av avancerad keramik
  • Handtagstyp: automatiskt infällbar
  • Handtaget har gummerad skjutknapp
  • Kompatibla blad: Slice™ 10404, 10408
  • Finger-friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Icke-gnistgivande, icke-ledande blad
  • Slitstarkt glasfyllt nylonhandtag
  • Ambidextrous design
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Lanyardhålet håller verktyget till hands
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Specifikationer
    Typ av handtag Automatiskt infällbar
    Produkttyp Box Cutter, Utility Kniv
    Längd (engelska) 5,26 tum.
    Längd (metrisk) 133.50 mm
    Material ABS, GFN, POM, Kolstål, Zirkoniumoxid
    Färg Svart/grön
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 keramiskt blad
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 1,02 oz.
    Vikt (metrisk) 29 g
    Bredd (engelska) 0,68 tum.
    Bredd (metrisk) 17.35 mm