Läs mer
Slice™ Automatisk indragbar sömslipare
Beskrivning
- Indragande design minskar exponeringen av blad och olyckor när verktyget inte används.
- Bladet är tillverkat av avancerad keramik, är gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk, kemiskt inert och rostar aldrig.
- Bladet glider smidigt mellan stygnen och skär effektivt utan att dra i det omgivande materialet.
- Slitstarkt, förstärkt nylonhandtag har ett snörhål för att hålla verktyget nära till hands.
- Det installerade bladet har en rundad spets, men en spetsad spets 10537 finns tillgänglig separat.
- Rundade spetsblad förhindrar punkteringar.
- Ergonomisk design minskar belastningen på händerna.
- Installerad bladtyp: 10536 Seam Ripper Blade (rundad spets)
- Slitstarkt nylonhandtag
- Ambidextrous design
- Kompatibla blad: 10536, 10537
- Olje- och smörjmedelsfritt blad
- Minskar skador, sänker kostnader
- Utan verktygsbladsbyte
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Seam Ripper |
| För användning med (utrustning) | 10536, 10537 blad |
| Längd (engelska) | 5,79 tum. |
| Längd (metrisk) | 147 mm |
| Material | GFN, POM, rostfritt stål, kolstål, zirkoniumoxid |
| Färg | Svart |
| Beskrivning | Automatiskt infällbar |
| För användning med (applikation) | Hantverk och tillverkning |
| Inkluderar | 1 st keramiskt 10536 sömklipparblad |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Visa mer |