Läs mer
Slice™ Automatisk indragbar Utility Knife
Produktkod. 16433639
Change view
Färg:
Svart/grön
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16433639 Svart/grön Varje
1 options
Produktkod. 16433639 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00 SEK
    361.91 SEK / Paket med 1
    Save 185.09 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara verktygsskärfunktioner finger-friendly™ säkerhetsblad tillverkat av avancerad keramik
  • Handtagstyp: automatiskt infällbar
  • Slitstarkt glasfyllt nylonhandtag
  • Kompatibla blad: Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Icke-gnistgivande, icke-ledande blad
  • Inkluderar 1 dubbelsidigt säkerhetsblad med rundad spets
  • Ambidextrous design
  • Lanyardhål håller verktyget till hands
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Specifikationer
    Typ av handtag Automatiskt infällbar
    Produkttyp Box Cutter, Utility Kniv
    Längd (engelska) 6,06 tum.
    Längd (metrisk) 154 mm
    Material GFN, POM, rostfritt stål, kolstål, zirkoniumoxid
    Färg Svart/grön
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 dubbelsidigt säkerhetsblad med rund spets
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 2,44 oz.
    Vikt (metrisk) 69.1 g
    Bredd (engelska) 1,41 tum.
    Bredd (metrisk) 35.7 mm