Läs mer
Slice™ Auto-indragbar verktygsskrapa
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Längd (engelska) | 5,39 tum. |
| Längd (metrisk) | 137 mm |
| Material | GFN, TPEE, POM, Kolstål, Zirkoniumoxid |
| Färg | Svart/grön |
| För användning med (applikation) | Säker skärning |
| Inkluderar | 1 keramiskt rundad spetsblad |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (engelska) | 2,29 oz. |
| Vikt (metrisk) | 64.8 g |
| Visa mer |