Beskrivning
- AutoBlot System 48 är ett automatiserat Western Blot-instrument som levererar automatisk drift för Western blotting membranrems-experiment.
- Tillsätt prov enligt experimentets krav, instrumentet doserar sedan automatiskt vätska, suger vätska, inkuberar, sköljer och tillsätter substrat.
- Vätskans aspirationsvolym, distributionsvolym, tid, temperatur och skakningshastighet på inkubationsplattan kan ställas in eller redigeras av användaren.
- AutoBlot System 36 består av ett instrument, doserings- och tvättflaskor, avfallsflaskor, engångsinkubationsplatta med 36 remsor och kontrollprogramvara.
- Detta system hjälper till att tillgodose dina immunoblotbehov genom att minimera mänskliga fel, öka produktiviteten och leverera korrekta och konsekventa resultat.
- CE-märkt.
- Endast för professionellt bruk.
- Minska arbetsbelastningen.
- Kör en hel batch av prover i en enda operation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 48 serier |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | AutoScan Pro |
| Gelkompatibilitet | EJ TILLÄMPLIGT |
| Gel storlek | EJ TILLÄMPLIGT |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa |
| Överföringssätt | EJ TILLÄMPLIGT |
| Körtid | 3 till 4 timmar. |
| Genomströmning | 48 Strips/Run |
| Visa mer |