Läs mer
MedChemExpress Autocamtide 2
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.21% |
| CAS | 129198-88-5 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1527.77 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 20 mg/mL (13.09 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Autocamtide II |