Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1421B Tyvek™ Mini-muffs
Produktkod. 30020171 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
1,3 till 2,5 cm
10,2 till 14 cm
14 till 20,3 cm
2,5 till 4,4 cm
20,3 till 30,5 cm
4,4 till 6,4 cm
6,4 till 10,2 cm
8,9 till 12,1 cm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
30020171 2,5 till 4,4 cm
30020057 4,4 till 6,4 cm
30020137 8,9 till 12,1 cm
30020184 20,3 till 30,5 cm
30020230 14 till 20,3 cm
30020244 6,4 till 10,2 cm
30020313 10,2 till 14 cm
30020355 1,3 till 2,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30020171 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer 10TK04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23350.00 SEK
    18105.35 SEK / Paket med 1000
    Save 5244.65 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Autoklaverbar 1421B Tyvek™ Mini-muffs förhindrar att damm och andra partiklar kommer in i öppningar av alla storlekar.
  • Täcker bekvämt flaskor, bägare, behållare, mediaflaskor, ventiler, rör och slangar
  • Förhindrar att damm och andra partiklar kommer in i öppningar av alla storlekar
  • Autoklaverbar - kan användas under sterilisering för att minska tidskrävande inpackning
  • Andas samtidigt som den ger en överlägsen barriär efter sterilisering
  • Tyvek™ har de högsta mikrobiella barriäregenskaperna bland alla ångsteriliseringsomslagskompatibla material
  • Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Eliminerar rester av autoklavtejp
  • Tillverkad från 1421B Tyvek Material
  • Latexfritt gummi
  • Hydrofobisk
  • Luddfri
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning och komponenter
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (engelska) Upp till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 125 °C
Längd (engelska) 1 till 1,75 tum.
Bredd (engelska) 1 till 1,75 tum.
Produkttyp Täcka
Längd (metrisk) 2,5 till 4,4 cm
Bredd (metrisk) 2,5 till 4,4 cm