Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1422A Tyvek™ Mini-muffs
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Diameter (engelska):
0,5 tum till 1 tum.
1 tum till 1,75 tum.
1,75 tum till 2,5 tum.
2,5 tum till 4 tum.
3,5 tum till 4,75 tum.
4 tum till 5,5 tum.
5,5 tum till 8 tum.
8 tum till 12 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
- Täcker bekvämt flaskor, bägare, behållare, mediaflaskor, ventiler, rör och slangar
- Förhindrar att damm och andra partiklar kommer in i öppningar av alla storlekar
- Autoklaverbar - kan användas under sterilisering för att minska tidskrävande inpackning
- Andas samtidigt som den ger en överlägsen barriär efter sterilisering
- Tyvek™ har de högsta mikrobiella barriäregenskaperna bland alla ångsteriliseringsomslagskompatibla material
- Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
- Motstår rivning och punkteringar
- Eliminerar rester av autoklavtejp
- Tillverkad från 1422A Tyvek Material
- Latexfritt gummi
- Hydrofoisk
- Luddfri
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1422A Tyvek™ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |