Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1422A Tyvek™ Mini-muffs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7182426 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Diameter (engelska):
0,5 tum till 1 tum.
1 tum till 1,75 tum.
1,75 tum till 2,5 tum.
2,5 tum till 4 tum.
3,5 tum till 4,75 tum.
4 tum till 5,5 tum.
5,5 tum till 8 tum.
8 tum till 12 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 17740378
Brand: Keystone Cleanroom Products MFT2A03
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1422A Tyvek™ Mini-muffs förhindrar att damm och andra partiklar kommer in i öppningar av alla storlekar
  • Täcker bekvämt flaskor, bägare, behållare, mediaflaskor, ventiler, rör och slangar
  • Förhindrar att damm och andra partiklar kommer in i öppningar av alla storlekar
  • Autoklaverbar - kan användas under sterilisering för att minska tidskrävande inpackning
  • Andas samtidigt som den ger en överlägsen barriär efter sterilisering
  • Tyvek™ har de högsta mikrobiella barriäregenskaperna bland alla ångsteriliseringsomslagskompatibla material
  • Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Eliminerar rester av autoklavtejp
  • Tillverkad från 1422A Tyvek Material
  • Latexfritt gummi
  • Hydrofoisk
  • Luddfri
Specifikationer
Beskrivning 1422A Tyvek™
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Ytterförpackning Värmeförseglad polypåse
Kvantitet 1000/Pk.
Storlek 3 tum
Diameter (engelska) 0,5 tum till 1 tum.
Produkttyp Täcka