Läs mer
Heathrow Scientific™ Autoklaverbara väskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16370666 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Mått (L x B):
310 x 660 mm
415 x 600 mm
610 x 810 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
16370666 310 x 660 mm -
16380666 415 x 600 mm -
16390666 610 x 810 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16370666 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS1002A
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klara, tryckta autoklaverbara påsar med blå biofarlighetsmärkning speciellt utformade för säker kassering.
  • Tillverkad av 2,0 mm tjock polypropen.
  • Kan användas för upprepad autoklavering.
  • Starka sidosömmar håller säkert föremål.
  • Autoklaverbar vid 250 °F (121 °C).
  • Front skrivpanel.
  • 4 innerförpackningar med 50 påsar.
  • Disponibel.
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Genomskinliga autoklaverbara påsar
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)
Förslutningstyp None
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering av farligt avfall
För användning med (utrustning) Autoklavera
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 50 Pk.
Ytterförpackning Låda
Tjocklek (engelska) 80 mil
Mått (L x B) 310 x 660 mm
Mått (L x B x H) 12,2 x 26 x 0,08 tum.
Längd (engelska) 12,2 tum
Bredd (engelska) 26 tum
Vikt (engelska) 0.02 lb.
Vikt (metrisk) 0.01 kg
Produkttyp Autoklaverbara väskor
Kapacitet (engelska) 3,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 13.99 L
Längd (metrisk) 31 cm
Bredd (metrisk) 66 cm
Tjocklek (metrisk) 2 mm