Läs mer
Heathrow Scientific™ Autoklaverbara väskor
Produktkod. 16390666 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Mått (L x B):
310 x 660 mm
415 x 600 mm
610 x 810 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
16390666 610 x 810 mm Paket med 200
16370666 310 x 660 mm -
16380666 415 x 600 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16390666 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS1002C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 SEK
    2041.16 SEK / Paket med 200
    Save 328.84 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Klara, tryckta autoklaverbara påsar med blå biofarlighetsmärkning speciellt utformade för säker kassering.
  • Tillverkad av 2,0 mm tjock polypropen.
  • Kan användas för upprepad autoklavering.
  • Starka sidosömmar håller säkert föremål.
  • Autoklaverbar vid 250 °F (121 °C).
  • Front skrivpanel.
  • 4 innerförpackningar med 50 påsar.
  • Disponibel.
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Genomskinliga autoklaverbara påsar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering av farligt avfall
För användning med (utrustning) Autoklavera
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 50 Pk.
Ytterförpackning Låda
Tjocklek (engelska) 80 mil
Mått (L x B) 610 x 810 mm
Mått (L x B x H) 24 x 31,89 x 0,08 tum.
Längd (engelska) 24 tum
Bredd (engelska) 31,89 tum.
Vikt (engelska) 0.09 lb.
Vikt (metrisk) 0.04 kg
Produkttyp Autoklaverbara väskor
Kapacitet (engelska) 18,25 gal.
Kapacitet (metrisk) 69.08 L
Längd (metrisk) 61 cm
Bredd (metrisk) 81 cm
Tjocklek (metrisk) 2 mm