Läs mer
Bel-Art™ Biohazard Disposal Bags with Sterilization Indicator
Produktkod. 10574434
Change view
Kapacitet (metrisk):
189 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10574434 189 l Paket med 100
1 options
Produktkod. 10574434 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer 0649408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Resists tears and leaks. Bel-Art Products™ Biohazard Disposal Bagss with Sterilization Indicator are constructed of heavy-duty, high-impact polypropylene.
  • Red bags display the standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages
  • Thickness: 2mm
  • Blended polymer construction
  • Autoclavable to 121° C (250° F) with sterilization indicator patch that darkens when autoclaved
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ASTM 1709 Dart Impact, ASTM 1992 Tear Resistance
Färg Red
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Biohazard waste
Inkluderar Sterilization indicator, Biohazard warning labels in four languages
Material HDPE
Höjd (metrisk) 122 mm
Kapacitet (metrisk) 189 l
Bredd (metrisk) 94 mm
Tjocklek (metrisk) 0.500 mm