Läs mer
Invitrogen™ Autoklavbara flaskor, 4 L, 5 flaskor
Produktkod. 30484935
Change view
Kvantitet:
5 x 4 l
Produktkod. Kvantitet
30484935 5 x 4 l
1 options
Produktkod. 30484935 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PL00404
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Bigfoot Cell Sorter är utformad för att effektivisera arbetsflödet för cellsortering och förbättra användarupplevelsen. Den har en mängd framsteg inom cellsortering, tillbehör och unika funktioner för att möjliggöra de mest komplexa multiparametrsorteringarna och möta högkapacitetskrav för ett brett spektrum av tillämpningar.
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter ger kraft, prestanda och flexibilitet för att påskynda banbrytande upptäckter. Bigfoot-sorteraren är utformad för att effektivisera cellsorteringsflödet och förbättra användarupplevelsen, och har en mängd innovationer, tillbehör och unika funktioner för att möjliggöra de mest komplexa multi-parametersorteringarna och möta högkapacitetskrav för ett brett spektrum av applikationer.
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för kontinuerlig expansion av instrumentet, inklusive utbytbara munstycksspetsar, temperaturkontrollerade provin- och sorteringsutmatningsadaptrar samt flaskor och lock för bulkvätska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 L
För användning med (utrustning) Bigfoot spektralcellsorterare
För användning med (applikation) Kan användas i avfalls-, Di- och sheath-flaskpositioner
Kvantitet 5 x 4 l
Mått 7,5 x 4 x 11 tum
Innehåll och lagring Rumstempererat
Inkluderar Fluidikkapslar (Avfall x 2, Mantel x 2 och DI x 1)
Produkttyp Autoklavbara flaskset
Produktlinje Bigfoot spektralcellsorterare
Endast för forskning.