Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar andningsväska för isolatorer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17766909 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
6 tum
8 tum
9,5 tum
10 tum
11 tum
30,08 cm
13 tum
14 tum
15 tum
17 tum
18 tum
20 tum
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
35 tum
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
3,5 tum
4 tum
5 tum
6 tum
7 tum
8 tum
10 tum
30,08 cm
14 tum
15 tum
16 tum
18 tum
24 tum
Kapacitet (metrisk):
0,44 l
0,47 l
0,6 l
0,69 l
1,42 l
1,49 l
1,95 l
1,98 l
1,99 l
2,26 l
2,98 l
3,56 l
4,2 l
4,8 l
4,97 l
5 l
5,2 l
6,76 l
7,45 l
8,25 l
9,8 l
10,3 l
12,7 l
13,9 l
15,5 l
17,9 l
20,9 l
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Bredd (engelska) Kapacitet (metrisk)
17766909 6 tum 3 tum 0,44 l
17756909 9,5 tum 2 tum 0,47 l
17786909 8 tum 3,5 tum 0,69 l
17776909 8 tum 3 tum 0,6 l
17716919 10 tum 5 tum 1,42 l
17726919 8 tum 6 tum 1,42 l
17796909 15 tum 4 tum 1,49 l
17706919 22 tum 4 tum 1,95 l
17736919 30,08 cm 6 tum 1,98 l
17786919 10 tum 8 tum 1,99 l
17776919 13 tum 7 tum 2,26 l
17796919 15 tum 8 tum 2,98 l
17726929 11 tum 10 tum 2,98 l
17706929 18 tum 8 tum 3,56 l
17746929 14 tum 30,08 cm 4,2 l
17746919 28 tum 6 tum 4,2 l
17756919 32 tum 6 tum 4,8 l
17736929 20 tum 10 tum 4,97 l
17756929 17 tum 30,08 cm 5 l
17766919 35 tum 6 tum 5,2 l
17716929 34 tum 8 tum 6,76 l
17786929 17 tum 16 tum 6,76 l
17776929 20 tum 15 tum 7,45 l
17766929 24 tum 14 tum 8,25 l
17726939 22 tum 18 tum 9,8 l
17796929 26 tum 16 tum 10,3 l
17706939 32 tum 16 tum 12,7 l
17716939 35 tum 16 tum 13,9 l
17736939 26 tum 24 tum 15,5 l
17746939 30 tum 24 tum 17,9 l
17756939 35 tum 24 tum 20,9 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 missing translation for 'options'
Product Code. 17766909 missing translation for 'mfr' Keystone Cleanroom Products missing translation for 'supplierNo' BBMGTVKSS0306HH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18045.00 SEK
    16419.22 SEK / Paket med 1000
    Save 1625.78 SEK
    9% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 30-09-2026
Add to basket
Add to basket
Dessa självförslutande andningspåsar erbjuder ett hål för att skala och hänga med chevron för att hänga upp tidigare ångsteriliserade påsar i en isolator för VHP dekontaminering av ytterförpackningar.
  • Tyvek™ och polyetenfilmkonstruktion för hög hållfasthet och exceptionell mikrobiell barriär absorberar eller adsorberar inte VHP
  • Designad för ångsterilisering, men fungerar även med gammastrålning, EtO och VHP
  • Fiberfria avdragbara tätningar
  • Hög tydlighet för produktens synlighet
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 6 renrum
  • Fungerar med både Impulse och Continuous Band Sealers
  • Förbättrar effektiviteten hos Part Preparation Department
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Självförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Isolator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Steriliseringsmetod Steam, EtO, Gammabestrålning, VHP
Tjocklek (engelska) 8 mil
Längd (engelska) 6 tum
Bredd (engelska) 3 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 15,1 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,44 l
Längd (metrisk) 15.2 cm
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Tjocklek (metrisk) 203 μm