Läs mer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar andningsväska för isolatorer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17786919 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
6 tum
8 tum
9,5 tum
10 tum
11 tum
30,08 cm
13 tum
14 tum
15 tum
17 tum
18 tum
20 tum
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
35 tum
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
3,5 tum
4 tum
5 tum
6 tum
7 tum
8 tum
10 tum
30,08 cm
14 tum
15 tum
16 tum
18 tum
24 tum
Kapacitet (metrisk):
0.44 L
0.47 L
0.6 L
0.69 L
1.42 L
1.49 L
1.95 L
1.98 L
1.99 L
2.26 L
2.98 L
3.56 L
4.2 L
4.8 L
4.97 L
5 L
5.2 L
6.76 L
7.45 L
8.25 L
9.8 L
10.3 L
12.7 L
13.9 L
15.5 L
17.9 L
20.9 L
Produktkod. 17786919
Brand: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0810HH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa självförslutande andningspåsar erbjuder ett hål för att skala och hänga med chevron för att hänga upp tidigare ångsteriliserade påsar i en isolator för VHP dekontaminering av ytterförpackningar.
  • Tyvek™ och polyetenfilmkonstruktion för hög hållfasthet och exceptionell mikrobiell barriär absorberar eller adsorberar inte VHP
  • Designad för ångsterilisering, men fungerar även med gammastrålning, EtO och VHP
  • Fiberfria avdragbara tätningar
  • Hög tydlighet för produktens synlighet
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 6 renrum
  • Fungerar med både Impulse och Continuous Band Sealers
  • Förbättrar effektiviteten hos Part Preparation Department
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 67,2 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.99 L
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Självförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Isolator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 203μ m
Latexfri Ja
Steriliseringsmetod Steam, EtO, Gammabestrålning, VHP
Tjocklek (engelska) 8 mil
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Produkttyp Autoklavpåse