Läs mer
- Home
- Products
- Sterilisatorer och autoklaver
- Autoklavpåsar
- Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar andningsväska för isolatorer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar andningsväska för isolatorer
Produktkod. 17796929 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
6 tum
8 tum
9,5 tum
10 tum
11 tum
30,08 cm
13 tum
14 tum
15 tum
17 tum
18 tum
20 tum
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
35 tum
Bredd (engelska):
2 tum
3 tum
3,5 tum
4 tum
5 tum
6 tum
7 tum
8 tum
10 tum
30,08 cm
14 tum
15 tum
16 tum
18 tum
24 tum
Kapacitet (metrisk):
0,44 l
0,47 l
0,6 l
0,69 l
1,42 l
1,49 l
1,95 l
1,98 l
1,99 l
2,26 l
2,98 l
3,56 l
4,2 l
4,8 l
4,97 l
5 l
5,2 l
6,76 l
7,45 l
8,25 l
9,8 l
10,3 l
12,7 l
13,9 l
15,5 l
17,9 l
20,9 l
31 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (engelska) | Bredd (engelska) | Kapacitet (metrisk) |
|---|---|---|---|
| 17796929 | 26 tum | 16 tum | 10,3 l |
| 17766909 | 6 tum | 3 tum | 0,44 l |
| 17756909 | 9,5 tum | 2 tum | 0,47 l |
| 17786909 | 8 tum | 3,5 tum | 0,69 l |
| 17776909 | 8 tum | 3 tum | 0,6 l |
| 17716919 | 10 tum | 5 tum | 1,42 l |
| 17726919 | 8 tum | 6 tum | 1,42 l |
| 17796909 | 15 tum | 4 tum | 1,49 l |
| 17706919 | 22 tum | 4 tum | 1,95 l |
| 17736919 | 30,08 cm | 6 tum | 1,98 l |
| 17786919 | 10 tum | 8 tum | 1,99 l |
| 17776919 | 13 tum | 7 tum | 2,26 l |
| 17796919 | 15 tum | 8 tum | 2,98 l |
| 17726929 | 11 tum | 10 tum | 2,98 l |
| 17706929 | 18 tum | 8 tum | 3,56 l |
| 17746929 | 14 tum | 30,08 cm | 4,2 l |
| 17746919 | 28 tum | 6 tum | 4,2 l |
| 17756919 | 32 tum | 6 tum | 4,8 l |
| 17736929 | 20 tum | 10 tum | 4,97 l |
| 17756929 | 17 tum | 30,08 cm | 5 l |
| 17766919 | 35 tum | 6 tum | 5,2 l |
| 17716929 | 34 tum | 8 tum | 6,76 l |
| 17786929 | 17 tum | 16 tum | 6,76 l |
| 17776929 | 20 tum | 15 tum | 7,45 l |
| 17766929 | 24 tum | 14 tum | 8,25 l |
| 17726939 | 22 tum | 18 tum | 9,8 l |
| 17706939 | 32 tum | 16 tum | 12,7 l |
| 17716939 | 35 tum | 16 tum | 13,9 l |
| 17736939 | 26 tum | 24 tum | 15,5 l |
| 17746939 | 30 tum | 24 tum | 17,9 l |
| 17756939 | 35 tum | 24 tum | 20,9 l |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17796929
Leverantör
Keystone Cleanroom Products
Leverantörsnummer
BBMGTVKSS1626HH
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
49875.00 SEK
38679.70 SEK / Paket med 500
Save 11195.30 SEK
22% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
38679.69 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Tyvek™ och polyetenfilmkonstruktion för hög hållfasthet och exceptionell mikrobiell barriär absorberar eller adsorberar inte VHP
- Designad för ångsterilisering, men fungerar även med gammastrålning, EtO och VHP
- Fiberfria avdragbara tätningar
- Hög tydlighet för produktens synlighet
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 6 renrum
- Fungerar med både Impulse och Continuous Band Sealers
- Förbättrar effektiviteten hos Part Preparation Department
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Isolator |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Steriliseringsmetod | Steam, EtO, Gammabestrålning, VHP |
| Tjocklek (engelska) | 8 mil |
| Längd (engelska) | 26 tum |
| Bredd (engelska) | 16 tum |
| Produkttyp | Autoklavpåse |
| Kapacitet (engelska) | 349 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10,3 l |
| Längd (metrisk) | 66 cm |
| Bredd (metrisk) | 40.6 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 203 μm |
| Visa mer Visa mindre |