Läs mer
Abeba™ Autoklaverbara träskor 39600
Produktkod. 15631238
Storlek:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15631238
Brand: Abeba™ 39600/39
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Antistatisk och autoklaverbar vid 121 °C. Högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • White
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Färg White
Storlek 39
Enda funktioner Slip-resistant
Stil 39600