Läs mer
Abeba™ Autoklaverbara träskor 39600
Produktkod. 15691238
Change view
Storlek:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Förpackningsstorlek:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15691238 45 1 par
15601238 36 1 par
15621238 38 1 par
15631238 39 1 par
15641238 40 1 par
15651238 41 1 par
15661238 42 1 par
15681238 44 1 par
15601248 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15691238 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 39600/45
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 SEK
    523.38 SEK / 1 par
    Save 78.62 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Antistatisk och autoklaverbar vid 121 °C. Högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
  • Vitt
  • Halkskydd yttersula
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Färg Vitt
Storlek 45
Enda funktioner Halksäker
Stil 39600