Läs mer
Abeba™ Autoklaverbara träskor 39600
Produktkod. p-7147656
Storlek:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15601238
Brand: Abeba™ 39600/35/36
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Antistatisk och autoklaverbar vid 121 °C. Högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
  • Vitt
  • Halkskydd yttersula
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Färg Vitt
Storlek 36
Enda funktioner Halksäker
Stil 39600