Läs mer
Abeba™ Autoklaverbara träskor 39610
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
- Blått
- Halkskydd yttersula
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem fällbar, justerbar
- DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
| Färg | Blått |
| Storlek | 37 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Stil | 39610 |