Läs mer
Abeba™ Autoklaverbara träskor 39610
Produktkod. 15691248
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
Förpackningsstorlek:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15691248 44 1 par
15611248 36 1 par
15621248 37 1 par
15631248 38 1 par
15641248 39 1 par
15651248 40 1 par
15661248 41 1 par
15671248 42 1 par
15681248 43 1 par
15611258 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15691248 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 39610/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00 SEK
    523.38 SEK / 1 par
    Save 92.62 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Antistatisk och autoklaverbar vid 121 °C. Högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
  • Blått
  • Halkskydd yttersula
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Färg Blått
Storlek 44
Enda funktioner Halksäker
Stil 39610