Läs mer
Abeba™ Autoklaverbara träskor 39620
Produktkod. 15661258
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Förpackningsstorlek:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15661258 40 1 par
15621258 36 1 par
15631258 37 1 par
15641258 38 1 par
15651258 39 1 par
15671258 41 1 par
15681258 42 1 par
15691258 43 1 par
15601268 44 1 par
15611268 45 1 par
15621268 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15661258 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 39620/40
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk och autoklaverbar vid 135 °C i 5 minuter. Högt halkskydd. Tvätt i 60 °C.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
  • Grön
  • Halkskydd yttersula
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Färg Klart
Storlek 40
Enda funktioner Halksäker
Stil 39620