Läs mer
Abeba™ Autoklaverbara träskor 39630
Produktkod. 15681268
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15681268 41
15631268 36
15641268 37
15651268 38
15661268 39
15671268 40
15691268 42
15601278 43
15611278 44
15621278 45
15631278 46
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15681268 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 39630/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 SEK
    523.38 SEK / 1 par
    Save 78.62 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antistatisk och autoklaverbar vid 121 °C. Högt halkskydd.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmaterial
  • Orange
  • Halkskydd yttersula
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • DUBBEL STORLEK, använd jämn storlek när du gör din beställning (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Färg Orange
Storlek 41
Enda funktioner Halksäker
Stil 39630